物質
black bottom
black polystyrene
flat bottom
polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
plate format: 96 well standard
包装
case of 100
bag of 25
pack of 25
メーカー/製品名
Corning 3925
サイズ
96 wells
ウェル容積
360 μL
ウェル有効容積
75-200 μL
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- 黒色のマイクロプレートはバックグラウンドの蛍光レベルが低く、光散乱を最小化します。
- ウェル間のクロストークを減らすように設計されています。
- 高結合性表面には、イオン基や疎水部分を持つ中分子量(10 kD超)および高分子量の生体分子が結合できます。
- 結合能は約400~500 ng IgG/cm2です。
- 免疫アッセイに最適
- フタは付属しないため、別にご注文ください。
- 全容量は360 μL、お勧めする作業容量は75~200 μLです。
- 標準的なマイクロプレートの形状と寸法に合致
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)