Merck
CLS3923
Corning® 1 x 8 ストリップウェル 96 ウェルプレート
high bind surface, white
別名:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
flat bottom clear polystyrene (96-well)
white bottom
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
包装
plate of 12 strips
メーカー/製品名
Corning 3923
サイズ
96 wells
ウェル容積
360 μL
ウェル有効容積
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
white
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • in vitro診断アッセイ用
  • 平底のストリップは簡単に取り外せるように設計されており、「エッグクレート」状のストリップホルダーに組み立て済みです。個々のウェルは切り離してもプレートの元の位置に戻すことができます。
  • 白色のウェルにより、発光シグナルが際立ち、バックグラウンド発光・蛍光が低く、ウェル間のクロストークを阻止
  • 高結合性の表面は、イオン基や疎水性領域を持つ中型(10 kDより大きい)と大型の生体分子と結合します。結合能は約400~500 ng IgG/cm²です。免疫アッセイに最適
  • 使用時の推奨容量は75~200 μL
  • 1×8ストリップは一方向でのみストリップホルダーにフィットし、方向を間違える可能性を排除
「エッグクレート」状の96ウェルストリップホルダーにCostar 1×8ストリップが組み立て済みです。ストリップは一方向でのみホルダーにフィットするため、方向を間違えることがありません。カバーが必要な場合は、切り込みのあるカバーが、完全に組み立てられたストリップホルダーにフィットします。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)