物質
black bottom
black polystyrene
flat bottom
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
包装
bag of 20
メーカー/製品名
Corning 3916
サイズ
96 wells
表面積
0.32 cm2 , cell growth area
cell growth area
cell growth area
ウェル容積
360 μL
有効容積
75-200 μL
色
black
適合性
suitable for (cell culture)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Corning® 96 Well Solid Polystyrene Microplate Black wall plates display low background fluorescence, reduced crosstalk and minimal scattering.
- Opaque black polystyrene walls with minimal crosstalk and background
- luminescence.
- Treated for optimal cell attachment for working volumes of 75 to 200 μL.
- Non-reversible lids with condensation ring to reduce contamination.
- Sterilized by gamma radiation and nonpyrogenic.
- Alphanumeric codes for individual wells.
- Hydrophilic and negatively charged surface optimized for cell attachment and growth.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)