Merck
CLS3897BC
Corning® 96ウェルプレート、汎用バーコード付き
V-bottom clear, polystyrene, bag of 25 ×, non-sterile, lid: no
別名:
96 multiwell plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.24
物質
V-bottom clear
polystyrene
polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
pack of 10
case of 50
bag of 25 ×
メーカー/製品名
Corning 3897BC
サイズ
96 well
ウェル容積
320 μL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)