Merck
CLS3833
Corning® CellBIND® 1536 ウェルマイクロプレート
black, clear bottom, low base, smooth top, w/o lid, sterile
別名:
1536ウェルプレート, 1536ウェルマイクロタイタープレート, 1536ウェルマイクロプレート, 1536マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質:
clear wells
polystyrene plate
square wells
サイズ:
1536 wells
ウェル容積:
12.5 μL
ウェル有効容積:
1-8 μL
物質
clear wells
polystyrene plate
square wells
無菌性
sterile
特徴
lid: no
black, clear bottom
包装
case of 100 ea
メーカー/製品名
Corning 3833
サイズ
1536 wells
ウェル容積
12.5 μL
ウェル有効容積
1-8 μL
black
法的情報
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)