Merck
CLS3750
Corning® Thermowell GOLD PCR チューブ
0.5mL PCR tubes, flat cap, non-sterile, clear, 1000/cs
別名:
0.5 mL PCRチューブ, PCRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103037
NACRES:
NB.17
物質
conical bottom tube
flat cap
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 10,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable
graduations: no
Bottom style: conical
包装
case of 1000
pack of 500
メーカー/製品名
Corning 3750
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
0.5 mL
clear
フィッティング
cap (push fit)
適合性
suitable for (PCR applications)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 0.5 mLの透明なPCRチューブは薄肉ポリプロピレン製であり、ヒートブロックに正確に適合して熱伝達を最適化するように設計されています。
  • 穿孔とマーキングを容易にする平型キャップ付き
  • 非滅菌、およびDNaseとRNase不含を試験済み
  • 121°Cでオートクレーブ可能で10,000 x gまでの遠心分離に耐えます。
Uniquely designed to prevent sample loss. Longer cap flanges are a safeguard against evaporation and prevent accidental opening during thermal cycling.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.