Merck
CLS3746
Corning® Thermowell GOLD PCR チューブ
0.2mL PCR tubes, domed cap, non-sterile, assorted colors, 1000/cs
別名:
0.2 mL PCRチューブ, PCRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103037
NACRES:
NB.17
物質
conical bottom tube
domed cap
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 10,000 × g
RNase and DNase free
autoclavable
graduations: no
Bottom style: conical
包装
case of 1000
pack of 500
メーカー/製品名
Corning 3746
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
0.2 mL
assorted colors
assorted colors
フィッティング
cap (push fit)
適合性
suitable for (PCR applications)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 0.2 mLの多色PCRチューブは薄肉ポリプロピレン製であり、ヒートブロックに正確に適合して熱伝達を最適化するように設計されています。
  • 効率的な熱伝達のためのドーム型キャップ付き
  • 非滅菌、およびDNaseとRNase不含を試験済み
  • 121°Cでオートクレーブ可能で10,000 x gまでの遠心分離に耐えます。
Uniquely designed to prevent sample loss. Longer cap flanges are a safeguard against evaporation and prevent accidental opening during thermal cycling.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)