Merck
CLS3741
Corning® Thermowell GOLD PCR 8 ウェルチューブストリップ
1 × 8 PCR tube strips, 0.2mL, no caps, clear, 1250/cs
別名:
1 x 8 ウェルチューブストリップ, 8ウェルチューブストリップ, PCRチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103037
NACRES:
NB.17
物質
conical bottom tube
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
RNase and DNase free
autoclavable
cap: no
cap: no
Bottom style: conical
包装
pack of 125
case of 1250
メーカー/製品名
Corning 3741
テクニック
PCR: suitable
キャパシティ
0.2 mL
0.2 mL
clear
適合性
suitable for (PCR applications)
その他の活性
RNase & DNase, free
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® Thermowell GOLD PCR 8 ウェルチューブストリップ
  • 0.2 mLのチューブが8個つながったチューブストリップ
  • キャップストリップは別売です。
  • ポリプロピレン製薄壁からできており、ヒートブロックにぴったり適合する設計によって熱伝達を最適化
  • デオキシリボヌクレアーゼ、リボヌクレアーゼフリーを証明済み
  • 121°Cでオートクレーブ可能
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)