Merck
CLS3702
Corning® 384 well microplate
clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, case of 100
別名:
384 multiwell plates, 384 well low volume plates, 384 well microplates, 384 well microtiter plates, 384 well plates, 384 well tissue culture treated plates
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.24
物質
clear bottom
clear polystyrene
flat bottom
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
包装
case of 100
メーカー/製品名
Corning 3702
サイズ
384 wells
ウェル容積
112 μL
ウェル有効容積
20-80 μL
ウェル
384 wells
clear
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For colorimetric assays
特徴および利点
  • Corning® 384 well microplates support various application requirements.
  • Non-treated clear polystyrene surface is suitable primarily for the immobilization of large molecules, such as antibodies.
  • The flat bottom is usually the best choice for detection.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)