物質
black bottom
black polypropylene
round bottom
square wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
microplate for fluorescent assays
plate format: 384 well standard
包装
case of 100
pack of 25
メーカー/製品名
Corning 3658
サイズ
384 wells
ウェル容積
95 μL
ウェル有効容積
15-70 μL
色
black
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Corning® 384 well microplates support various application requirements.
- Non-treated clear polystyrene surface is suitable primarily for the immobilization of large molecules, such as antibodies.
- The round bottom is usually the best choice for washing, retrieving and sample auto-centering.
- Ideal for fluorescent assays requiring solvent resistance (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
- Conforms to standard microplate footprint and dimensions
- Total well volume 95 μL; working volume 15-70 μL.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)