Merck
CLS3632
Corning® 96 Well White Polystyrene Microplate
flat bottom clear, white polystyrene, bag of 25, non-sterile, lid: no
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
物質
flat bottom clear
round clear wells
white polystyrene
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
包装
case of 100
bag of 25
メーカー/製品名
Corning 3632
サイズ
96 wells
ウェル容積
360 μL
有効容積
75-200 μL
clear
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 従来のポリスチレン製プレートより底部が60%薄いため、バックグラウンド蛍光が弱く、340 nmまで読み取り可能
  • 発光アッセイでのウェル間クロストークを抑える設計
  • 天面読み取り機にも、底面読み取り機にも対応可
  • 未処理(中等度結合性)ポリスチレン表面はその性質上疎水性を持ち、受動的相互作用により生体分子と結合します。
  • 表面と相互作用できる大きな疎水部を有する大型分子(抗体など)の固定化に主に適しています。
  • 未処理のマイクロプレートの結合能は約 100~200 ng IgG/cm2です。
  • フタはありません。フタは別に注文してください。
  • 全容量は360 μL:推奨作業容量は75~200 μL
  • 標準的なマイクロプレートの設置面積と寸法に適合
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.