Merck
CLS3601
Corning®96ウェルプレート、透明タイプ
flat bottom wells clear, black polystyrene, high binding surface, bag of 25, non-sterile, lid: no
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.15
物質
black polystyrene
flat bottom wells clear
polystyrene
round clear wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
plate format: 96 well standard
包装
case of 100
bag of 25
メーカー/製品名
Corning 3601
サイズ
96 wells
ウェル容積
360 μL
ウェル有効容積
75-200 μL
black
適合性
suitable for (fluorescent/luminescent assays)
結合型
high binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • イオン基や疎水部を有する中分子量(10 kD超)および高分子量の生体分子が高結合性表面に結合
  • 結合能は約400~500 ng IgG/cm2
  • 免疫アッセイに最適
  • フタはありません。フタは別に注文してください。
  • 従来のポリスチレン製プレートより底部が60%薄いため、バックグラウンド蛍光が弱く、340 nmまで読み取り可能
  • 蛍光アッセイでのウェル間クロストークを抑える設計
  • 天面読み取り機にも、底面読み取り機にも対応可
  • 推奨作業容量は75~200 μL
  • ANSI/SBS規格によるマイクロプレートの設置面積と寸法に適合
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)