メーカー/製品名
Cadence Science 6011
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The spring clip design holdsthe key in position under proper sealing pressure for optimum performance. There is no need for a screwdriver in cleaning operations.
- Made from nickel plated brass or stainless steel
- Tested to 45 psi water pressure
- High pressure stopcocks are rated to 290 psi
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CAD6011-1EA | 4061832517223 |