Merck
Z102350
Perfektum® 一方向圧縮ナット活栓
Female Luer to male Luer lock, not unidirectional
別名:
一方向圧縮栓, 圧縮ナット栓, 圧縮用栓
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122000
NACRES:
NB.03
メーカー/製品名
Cadence Science 6021
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水は80 psiで検査されました。
法的情報
Perfektum is a registered trademark of Cadence Science
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z102350-1EA4061832529745