Merck
CLS3591
Corning® 96ウェル EIA/RIA プレート
flat bottom clear, polystyrene, pkg of (individually wrapped), non-sterile, lid: no
別名:
96ウェルプレート, 96ウェルマイクロタイタープレート, 96ウェルマイクロプレート, 96ウェルマルチウェルプレート, EIA/RIA プレート, イムノアッセイプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
flat bottom clear
polystyrene
polystyrene
round wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
plate format: 96 well standard
well: flat bottom, clear
包装
pack of 1
case of 50
pkg of (individually wrapped)
メーカー/製品名
Corning 3591
サイズ
96 wells , 96 well plate
ウェル容積
330-360 μL , Note: CLS3366 and CLS3797 have well volume capacities of 330 uL
ウェル有効容積
75-200 μL
適合性
suitable for (EIA/RIA; immunoassays)
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning 96ウェルプレート、EIA/RIA Easy-Wash
96ウェルEIA/RIAプレートは、in vitroの診断免疫アッセイ用に設計されています。どのEIA/RIAプレートも特別な医療グレードのポリスチレンで製造され、均一な結合、高い光学的明瞭度、および低バックグラウンド吸収を実現しています。さらに、Easy-Wash 生成物はCertified Surface Chemistry Programmeの一部であり、タンパク質結合性能がQAリリース規格を満たしていることを保証します。
  • 未処理(中等度結合性)ポリスチレン表面はその性質上疎水性を持ち、受動的相互作用により生体分子と結合します。
  • 表面と相互作用できる大きな疎水部を有する大型分子(抗体など)の固定化に主に適しています。
  • 約250 ngのマウスIgG/cm2結合能
  • EIA/RIAプレートはロットごとに検査され、各ロットの認定結果は要求があれば提供します。
  • 推奨作業容量は75~200 μL
  • 標準的なマイクロプレートの設置面積と寸法に適合
  • フタはありません。フタは別に注文してください。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Easy-Wash is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)