物質
flat bottom
flat bottom white polystyrene wells
polystyrene
square white wells
white polystyrene
無菌性
non-sterile
non-sterile
特徴
lid: no
lid: no
skirt
with generic barcode
包装
pack of 10
メーカー/製品名
Corning 3574BC
最大容量
112 μL
サイズ
384 wells
ウェル
384 wells
有効容積
80 μL
色
white
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
NBS™ (non-binding surface)
low binding surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning®NBS™ 384ウェルプレート
非結合性表面(NBS)™のマルチウェルプレートはポリマー表面(PS)を改質したポリエチレンオキシド様の非イオン性・親水性表面を持っているため、生物学的相互作用を最小限に抑えるとともにS/N比を向上させます。試験結果から、ポリマーに対するタンパク質と核酸の結合を有意に減少させ(2 ng/cm2未満、PSおよびPP表面と比較して90%を超えるタンパク質結合の減少)、酵素活性を維持し、多数の細胞株の接着を阻害するというNBSの性能が示されています。アッセイプレートのこの新しい表面技術は、シンチレーション近接アッセイ(SPA)などのホモジニアスアッセイに最適です。選択したアッセイでは、信号対雑音比が20倍以上に増加し、感受性と特異性の改善も示されました。使用時の推奨容量は20~80 μL
非結合性表面(NBS)™のマルチウェルプレートはポリマー表面(PS)を改質したポリエチレンオキシド様の非イオン性・親水性表面を持っているため、生物学的相互作用を最小限に抑えるとともにS/N比を向上させます。試験結果から、ポリマーに対するタンパク質と核酸の結合を有意に減少させ(2 ng/cm2未満、PSおよびPP表面と比較して90%を超えるタンパク質結合の減少)、酵素活性を維持し、多数の細胞株の接着を阻害するというNBSの性能が示されています。アッセイプレートのこの新しい表面技術は、シンチレーション近接アッセイ(SPA)などのホモジニアスアッセイに最適です。選択したアッセイでは、信号対雑音比が20倍以上に増加し、感受性と特異性の改善も示されました。使用時の推奨容量は20~80 μL
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NBS is a trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS3574BC-10EA | 4061831707526 |
CLS3574BC-50EA | 4061831697018 |