Merck
CLS3573
Corning® 384ウェルイムノアッセイプレート、蓋無し
black polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, pack of 50
別名:
384 ウェルマイクロタイタープレート, 384 ウェルマイクロプレート, 384ウェルイムノアッセイプレート, 384ウェルプレート, 384マルチウェルプレート, イムノアッセイプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
black bottom
black polystyrene
flat bottom
polystyrene
square black wells
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
包装
pack of 50
メーカー/製品名
Corning 3573
最大容量
112 μL
サイズ
384 wells
有効容積
80 μL
black
適合性
suitable for (cell cuture)
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 自己蛍光を抑え、シグナル/バックグラウンド比を高め、CVを小さくする黒壁プレート。
  • 平坦度の向上により低く抑えられたプレート内、プレート間のCV。
  • 標準的なマイクロプレートの形状と寸法に合致
  • 未処理(中等度結合性)ポリスチレン表面はその性質上疎水性。受動的相互作用により生体分子と結合
  • 表面との相互作用が可能な大型の疎水部を有する高分子(抗体など)の不動化に好適
  • 未処理マイクロプレートの結合能は約100~200 ng IgG/cm2です
  • 感度が向上した最近のアッセイやプレートリーダーに最適
注:CLS3708およびCLS3710の代替品としてお勧めします。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)