安全性情報
CLS356487
Corning® BioCoat Collagen Cell Culture Flask
capacity 175 cm2, rectangular flask, Straight neck, vented, Cap
別名:
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.13
物質
rectangular flask
特徴
vented Cap
Straight neck
包装
pkg of 40 ea (8 packs of 40)
メーカー/製品名
Corning 356487
キャパシティ
175 cm2
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cell culture
法的情報
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
CLS356487:
試験成績書(COA)