CLS356461
Corning® BioCoat™ Poly-D-Lysine Microplate
well size 96 wells, flat bottom clear wells, lid
別名:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.13
物質:
flat bottom clear wells
ウェルサイズ:
96 wells
結合型:
Tissue Culture (TC)-treated surface
特徴:
lid
おすすめの製品
物質
flat bottom clear wells
特徴
lid
包装
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
メーカー/製品名
Corning 356461
ウェルサイズ
96 wells
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cell culture
法的情報
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
CLS356461:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)