安全性情報
CLS356273
Corning® PureCoat Collagen Peptide Cell Culture Flask
capacity 175 cm2, rectangular flask, canted neck, vented, Cap
別名:
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.13
物質
rectangular flask
特徴
vented Cap
canted neck
包装
pkg of 10 ea (2 packs of 10)
メーカー/製品名
Corning 356273
キャパシティ
175 cm2
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
アプリケーション
Cell culture
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PureCoat is a trademark of Corning, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
CLS356273:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)