安全性情報
CLS354631
Corning® BioCoat Fibronectin Culture Slide
capacity 8 well
別名:
slides, chambers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.13
包装
pkg of 12 (3 packs )
メーカー/製品名
Corning 354631
キャパシティ
8 well
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cell culture
法的情報
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
CLS354631:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)