安全性情報
CLS354620
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine Microplate
well size 96 wells, flat bottom opaque white wells, lid
別名:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.13
物質
flat bottom opaque white wells
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
メーカー/製品名
Corning 354620
サイズ
96 well
ウェルサイズ
96 wells
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cell culture
法的情報
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
CLS354620:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)