Merck
すべての画像(4)
Key Documents
安全性情報
CLS354523
Corning® BioCoat Collagen IV Cell Culture Flask
capacity 75 cm2, rectangular flask, canted neck, cap, with Plug Seal Cap
別名:
cell culture flask, plastic cell culture flask, coated flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.13
物質
rectangular flask
特徴
cap with Plug Seal Cap
canted neck
包装
pkg of 10 ea (2 packs of 10)
メーカー/製品名
Corning 354523
キャパシティ
75 cm2
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Cell culture
法的情報
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
CLS354523:
試験成績書(COA)