安全性情報
CLS354470
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine 12 Well Clear Flat Bottom TC-TreatedMultiwell Plate, with Lid, 5/Case
well size 12 wells, flat bottom clear wells, lid
別名:
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.13
物質
flat bottom clear wells
無菌性
sterile
特徴
lid
包装
pkg of 5 ea (1 pack of 5)
メーカー/製品名
Corning 354470
ウェルサイズ
12 wells
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
アプリケーション
Cell culture
法的情報
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
CLS354470:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)