Key Documents
CLS3519
Corning® Netwells® accessories
white reagent tray
別名:
cell culture dishes
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
polystyrene plate
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
包装
case of 200 ea
pack of 25 ea
メーカー/製品名
Corning 3519
サイズ
1 well
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Lids not included
White polystyrene reagent trays offer enhanced contrast when running colorimetric reactions
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
NETWELL is a registered trademark of Corning, Inc.