Merck
CLS3506
Corning® Costar® TC-Treated Multiple Well Plates
size 6 wells, clear, clear polystyrene plate, flat bottom wells, case of 100 (20 Bulk Packs of 5), sterile, lid
別名:
ウェルプレート, マルチウェルプレート, 細胞培養プレート, 組織培養プレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
物質
clear
clear bottom
clear polystyrene plate
flat bottom wells
round clear wells
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
包装
case of 100 (20 Bulk Packs of 5)
メーカー/製品名
Corning 3506
サイズ
6 wells
ウェル直径
34.8 mm
ウェル容積
16.8 mL
ウェル有効容積
1.9-2.9 mL
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rings on lid prevent cross-contamination. All plates have a uniform footprint and a raised bead to aid stacking. Alphanumerics provide well identification. Polystyrene unless stated otherwise.
• Flat bottoms
• Nonreversible lids with condensation rings to reduce contamination
• Individual alphanumerical codes for well identification
• Uniform footprint for ease in stacking
• Treated for optimal cell attachment
• Sterilized by gamma irradiation
• Certified nonpyrogenic
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)