Merck
CLS3407
Corning® Costar® 12 mm , 10 μm pore size , 1.12 cm2 , cell growth area plates
0.4 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface clear polystyrene plate, flat bottom wells clear , polycarbonate membrane, sterile, pack of 6, case of 24
別名:
細胞培養インサート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
NACRES:
NB.13
製品名
Corning® Costar® Snapwell 細胞培養インサート, 12 mm Snapwell Insert with 0.4 μm pore, pore densitiy 1 x 108 pores/cm2, polycarbonate membrane, TC-treated, sterile, 24/cs
物質
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
無菌性
sterile
特徴
lid
plate format: 6 well
包装
case of 24
pack of 6
メーカー/製品名
Corning 3407
膜直径
12 mm
膜厚
10 μm
表面積
1.12 cm2 , cell growth area
ポアサイズ
0.4 μm
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • 取り外し可能なリングで支持された直径 12 mm、孔径 0.4 μmのポリカーボネート膜を含む改変Transwell透過性支持体
  • 細胞が増殖してSnapwellインサート上に集まったら、このリングを垂直または水平の拡散チャンバーに置くことができます。
  • ガンマ線照射により滅菌済み
  • 6ウェルプレートに封入
Corning® Costar® Snapwell細胞培養インサート
Snapwellは、取り外し可能なリングが支持する組織培養処理された12 mmの膜を含むTranswell培養インサートを改変したものです。細胞が増殖して集まったら、このリングを垂直または水平の拡散チャンバーに置きます。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Kodappully S Siveen et al.
Scientific reports, 9(1), 1554-1554 (2019-02-09)
Patients treated during leukemia face the risk of complications including pulmonary dysfunction that may result from infiltration of leukemic blast cells (LBCs) into lung parenchyma and interstitium. In LBCs, we demonstrated that transient receptor potential vanilloid type 2 channel (TRPV2)