Merck
CLS3388
Corning® HTS Transwell® 96 ウェル透過サポート
HTS Transwell-96 Permeable Support with 5.0 μm pore polycarbonate membrane, TC-treated, sterile, 2/cs
別名:
corning transwell, transwell corning
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.13
物質
flat bottom wells clear
polycarbonate membrane
polystyrene
round wells
無菌性
sterile
特徴
lid
skirt
plate format: 96 well
包装
pack of 1
case of 2
メーカー/製品名
Corning 3388
インサート有効容積
0.08 mL
膜直径
4.26 mm
膜厚
10.0 μm
サイズ
96 wells
表面積
0.14 cm2 , cell growth area
ウェル有効容積
0.235 mL
clear
ポアサイズ
5.0 μm pore size
結合型
Tissue Culture (TC)-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • HTS Transwell®-96ウェル透過性支持体には、自動システムでの使用に適した硬質トレイで接続した透過性インサートを持つ96ウェルのアレイがあります
  • 製品構成:HTS Transwell-96透過性支持体インサート、レシーバープレート(96ウェル。増殖またはアッセイ工程で使用)、滅菌済みフタ1枚(ケースあたり2セット)
  • 孔径5.0 μmのPC(ポリカーボネート)膜
  • 細胞増殖表面/遊走面の膜面積:0.143 cm2(他ブランド同等品比20~50%増)
  • 上部と下部側面に広口のアクセスポートを配置
  • マルチチャネルフィーダーポート、グリップ表面の改善、およびバーコードにより自動化に最適化された設計
  • すべての膜を細胞接着用に処理
  • レシーバープレートは未処理
  • フタが蒸発を最小限に抑えてコンタミネーションを防止
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.