Merck
CLS3337
Corning® CellBIND® 細胞培養マルチウェルプレート
size 24 wells, flat clear bottom, sterile, lid
別名:
24 ウェル培養プレート, 細胞培養プレート, 細胞培養マルチウェルプレート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122107
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NB.13
物質:
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
flat clear bottom
polystyrene
サイズ:
24 wells
表面積:
1.9 cm2 , cell growth area
ウェル容積:
3.4 mL
ウェル有効容積:
0.38-0.57 mL
無菌性:
sterile
sterile
結合型:
CellBIND® surface
特徴:
lid
lid
skirt
plate format: 24 well standard
物質
clear polystyrene plate
flat bottom wells clear
flat clear bottom
polystyrene
無菌性
sterile
sterile
特徴
lid
lid
skirt
plate format: 24 well standard
包装
pack of 5 ea
case of 50 ea
メーカー/製品名
Corning 3337
サイズ
24 wells
表面積
1.9 cm2 , cell growth area
ウェル容積
3.4 mL
ウェル有効容積
0.38-0.57 mL
clear
適合性
suitable for (cell culture involving anchorage-dependant cell lines)
結合型
CellBIND® surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning®CellBIND®細胞培養マルチウェルプレート
  • コンタミネーションを減らす凝縮リング付きのフタ(裏返し不可)
  • ウェルを認識するための個別英数字コード
  • 設置面積が均一であるために積み重ねが容易
  • 細胞接着に最適な処理を施したCellBIND®表面
  • ガンマ線照射により滅菌済み
  • 発熱性物質不含の試験済み
法的情報
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)