Merck
CLS3333
Corning® CellSTACK®アクセサリー
sterile, 6.4 mm I.D. tubing, 70 cm length, male MPC coupling with female end cap, cap (fill), case of 4
別名:
CellSTACK Accessories, Corning Accessories, Corning CellSTACK Accessories
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.13
物質
cap (fill)
無菌性
sterile
包装
case of 4
メーカー/製品名
Corning 3333
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
注入、通気、スタッキング、操作が行えます。
特徴および利点
  • Consists of 1/4 flexible tubing that is heat sealable and chemically resistant
  • Threaded cap made up of polyethylene
  • Gamma irradiation sterilized
法的情報
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)