Merck
CLS3330
Corning® CellBIND® 表面CellSTACK® 細胞培養チャンバー
CellBIND® surface, polystyrene, sterile, 1 Chamber with Vent Caps, graduations, orange high-density polyethylene cap, case of 8
別名:
スケールアップ 細胞培養フラスコ, 細胞培養フラスコ, 組織培養フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.13
物質
orange high-density polyethylene cap
polystyrene
rectangular bottom flask
short neck
無菌性
sterile
特徴
cap vented
graduations
包装
pack of 1
case of 8
メーカー/製品名
Corning 3330
表面積
636 cm2
有効容積
125-190 mL
適合性
suitable for (scale-up cell culture)
結合型
CellBIND® surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® CellBIND® Surface CellSTACK®細胞培養チャンバー
Corning CellBIND表面はマイクロ波処理によって作製されます。このマイクロ波処理によって表面の親水性が高まり、一貫性の向上、均一な細胞接着、細胞増殖と細胞収量の増加がもたらされます。CellBINDは、培養が困難な条件、例えば血清の少ない培地や無血清培地でも細胞の接着と増殖を改善します。
細胞をCellBIND表面から剥離して回収するのに、酵素液と酵素不含剥離剤の両方が使用されてきました。細胞の付着力が増加するため、こすることはお勧めしません。
CellSTACKチャンバーは細胞培養のスケールアップに最適です。回収可能な細胞数は107~109の範囲で、複数のローラーボトルやスピナーボトルの代わりとして役に立ちます。
  • 培養のスケールアップに最適
  • 多くのローラーボトルやスピナーフラスコの有用な代替品。
  • 機械的強度が高く頑丈な構造
  • 漏れを全数検査済み
  • 最新の製造方式によって粒子状物質のコンタミネーションを抑え、発熱性物質不含の試験済みおよびガンマ線照射により滅菌済み
  • ねじが切られた閉口部と通気式キャップを持つ、使いやすい広口の開口部
  • 無菌状態での培地や培養物の移動のためのオプションが増えて、注入ポートからチャンバーの底面への直接アクセスが可能
特徴および利点
  • 636 cm2の細胞増殖領域
  • 直径26 mmの注入口2基を搭載。チャンバーの底面を直接操作でき、完全閉鎖系での注入、ピペッティング、チュービングによる無菌状態での充填・回収に柔軟性がもたらされます。
  • 標準的な33 mmのスクリューキャップには、キャップに直接密封された孔径0.2 μmの非湿潤性膜があるため、コンタミネーションの危険を最小限に抑えながら換気できます。
  • オプションとして、USPクラスVI認定C-Flexチューブと一体化して密封する33 mmのスクリューキャップを用意しています。培地や細胞を無菌状態のままで移動させることができます。
  • USPクラスVI認定ポリスチレンが優れた光学的透明度と機械的強度を提供します。
  • ガンマ線照射により滅菌済みおよび発熱性物質不含の試験済み
  • 出荷前に漏れを全数検査済み
  • 細胞接着性を高めるためのCellBIND表面処理済み
法的情報
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Discover how the Corning CELLSTACK-5 Chamber is used to simply and enhance the mass production of recombinant proteins.
プロトコル
This technical article covers the protocol for how to properly harvest cells from Corning® CellSTACK® culture chambers.