Key Documents
CLS3290
Corning® CellBIND® 表面細胞培養フラスコ
CellBIND 75cm2 rectangular canted neck cell culture flask w/ Vent Cap, PS, sterile, 100/cs
別名:
細胞培養フラスコ, 組織培養フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
物質
U-bottom flask
canted neck
cap (vented)
high-density polyethylene cap
rectangular flask
rectangular polystyrene
vent cap
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
cap
graduations
包装
case of 100
pack of 5
メーカー/製品名
Corning 3290
最大容量
60 mL
表面積
75 cm2
有効容積
15-22.5 mL
適合性
suitable for (cell culture applications; optimal for adherent cell culturing)
結合型
CellBIND® surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® CellBIND® 細胞培養フラスコ
Corning CellBIND表面はマイクロ波処理によって作製されます。このマイクロ波処理によって表面の親水性が高まり、一貫性の向上、均一な細胞接着、細胞増殖と細胞収量の増加がもたらされます。CellBINDは、培養が困難な条件、例えば血清の少ない培地や無血清培地でも細胞の接着と増殖を改善します。
CellBINDは、高価でしかも安定性に欠ける生物コーティングに対する、より経済的な代替品を提供します。
細胞をCellBIND表面から剥離して回収するのに、酵素液と酵素不含剥離剤の両方が使用されてきました。細胞の付着力が増加するため、こすることはお勧めしません。
  • 光学的に透明なバージンポリスチレンから製造
  • 細胞接着性を高めるためのCellBIND表面処理済み
  • 完全性を全数検査済み
  • ガンマ線照射により滅菌済みおよび発熱性物質不含の試験済み
法的情報
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
文書ライブラリにアクセスする
Caroline Hochheuser et al.
Cancers, 12(11) (2020-11-06)
Background: The bone marrow (BM) is the main site of metastases and relapse in patients with neuroblastoma (NB). BM-residing mesenchymal stromal cells (MSCs) were shown to promote tumor cell survival and chemoresistance. Here we characterize the MSC compartment of the
Karen Peynshaert et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 150, 87-95 (2020-03-17)
Neuroprotection is a mutation-independent therapeutic strategy that seeks to enhance the survival of neuronal cell types through delivery of neuroprotective factors. The Müller cell, a retinal glial cell type appreciated for its unique morphology and neuroprotective functions, could be regarded