Merck
CLS3281
Corning® CellSTACK®アクセサリー
tubing I.D. 9.5 mm, L 7 cm, filter size 50 mm, PVDF membrane, sterile, vent cap, case of 5
別名:
Corning cellstack cell culture chambers, tissue culture chambers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.13
物質
PVDF membrane
vent cap
無菌性
sterile
包装
case of 5
メーカー/製品名
Corning 3281
L
7 cm
フィルタサイズ
50 mm
チューブ類内径
9.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
注入、通気、スタッキング、操作が行えます。
特徴および利点
  • Corning® CellSTACK® accessories vented cap has 50 mm.
  • 0.2 μm pore non-wettable (hydrophobic) polyvinylidene difluoride (PVDF) membrane.
  • 33mm threaded cap.
  • Enables gas exchange while minimizing the risk of contamination.
  • Filter connected to cap with 3/8.
法的情報
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)