Merck
CLS3206
Corning® Costar® 低結合性マイクロ遠心チューブ
0.65mL low binding snap cap microcentrifuge tube, polypropylene, non-sterile, natural, 500/cs
別名:
マイクロ遠心チューブ, 遠心用チューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121703
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.11
物質
cap (Snap Cap)
conical bottom tube
polypropylene
無菌性
non-sterile
特徴
RCF 17,000 × g
RNase and DNase free
disposable
graduations
包装
case of 500
pack of 500
メーカー/製品名
Corning 3206
パラメーター
17000 × g max. RCF
キャップ直径
0.277 in.
チューブ外径
.400 in.
容量
0.65 mL
natural
natural
フィッティング
cap (push fit)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® Costar®低結合マイクロ遠心チューブ
これらのCostar低結合微量遠心チューブは、タンパク質および核酸結合を防ぐ結合ポリマーテクノロジーを採用しており、高い回収率で試料を回収します。天然(無着色)ポリプロピレン製。RNase、DNase不含の試験済みです。
  • 未滅菌で提供、オートクレーブ可能
  • 外面に目盛りと容易に試料を識別するための書き込みスペース(つや消し)
  • 確動シール設計により繰り返して開閉可能
  • キャップの表面は平坦でラベルの貼付が容易
  • 最大RCF耐力:17,000×g
アプリケーション
Corning® Costar® low binding microcentrifuge tubes have been used for microcentrifugation.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Purification of RNA Mango Tagged Native RNA-protein Complexes from Cellular Extracts Using TO1-Desthiobiotin Fluorophore Ligand
Panchapakesan, Shanker et al.
RNA (2017)