Merck
CLS3121250
Pyrex® lラージトップデシケーター、24/29 タンダードテーパーストップロック付き
10.5L large top desiccator w/ 24/29 standard taper stopcock, 1/cs
別名:
グラスデシケーター, デシケーター, 真空デシケーター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104510
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass (borosilicate glass code 7740)
特徴
reusable
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 3121-250
H
344 mm
キャパシティ
10.5 L
チャンバーの深さ
120 mm
フランジ内径
273.5 mm
プレート直径
230 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
これらの10.5 L Pyrexデシケーターは、止水栓として機能する道具加工されたホース接続部を持つ、丈夫な24/29標準先細り外部スリーブを備えています。真空によって操作に影響が及ばないように設計されています。開位置は、キャップに成型された矢印によって示されます。この位置から1/4回転させるとデシケーターが閉じられます。使いやすくして性能を向上させるために、共通先細りスリーブをシリコーンベースの真空グリースで潤滑することをお勧めします。チューブの外径は約10 mmです。ボウルの容量は10,500 mLです。警告:加熱したり圧力をかけたりしてはなりません。定格1-雰囲気真空
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)