Merck
CLS3012
Corning® single use spatulas
microspatula, tapered end/scoop
別名:
lab equipment accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.14
無菌性
sterile
メーカー/製品名
Corning 3012
L
150 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Scoop dimensions:
Maximum scoop width - 0.13 inches (3.302 mm)
scoop can hold < 0.5 mL
Corning single use spatulas have been designed to save time and provide contamination-free samples. Eliminates need to recycle and sterilize reusable spatulas.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)