包装
pack of 1 (individually wrapped)
case of 100
メーカー/製品名
Corning 3008
ブレード L
19 mm
ハンドル長
180 mm
適合性
suitable for (harvesting stem cells and colonies while maintaining high viability)
詳細
- Used for scraping cells from dishes and plates
- Ideal tool for harvesting stem cells and colonies while maintaining high viability
- One piece design for better control
- Blade design minimizes cell damage and ensures even contact with the growth surface
- Individually wrapped
- Sterilized by gamma radiation and certified nonpyrogenic
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)