Merck
CLS3007
Corning® single use spatulas
flat end/spoon
別名:
Corning Spatula, Disposable Spatulas
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.14
無菌性
sterile
メーカー/製品名
Corning 3007
L
250 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning single use spatulas have been designed to save time and provide contamination-free samples. Eliminates need to recycle and sterilize reusable spatulas.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)