Merck
CLS2980245
Corning® カバーグラス
rectangular, No. 11/2, W × L 24 mm × 50 mm
別名:
カバースリップ, グラスカバー, スライドカバー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.16
物質
borosilicate glass
rectangular
包装
pack of 100 ea
case of 1000 ea
メーカー/製品名
Corning 2980-245
W × L
24 mm × 50 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • Corning® cover glasses are made from optically clear borosilicate glass.
  • Chemically resistant cover glasses are not affected by weathering or surface attachment.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)