Merck
CLS2679940
Corning® polypropylene closure
fits neck O.D. 40 mm
, orange
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
物質
orange
polypropylene
包装
case of 100
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For culture tubes and flasks with long rimless necks. Position closure open for gas exhange or closed for humidified environment. Internal drip ring minimizes contamination.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)