Merck
CLS2019
Corning® 凍結保存バイアル用キャップインサート
yellow
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121704
NACRES:
NB.13
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Corning 2019
yellow
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • キャップにはめ込んで使用。色の違いによりサンプルの識別が容易
  • 簡単に剥がせる包装を採用
  • すべてのCorning低温バイアル(Corning製品番号430289を除く)に適合
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.