物質
cylindrical bottle
low-density polyethylene (LDPE)
screw top cap
white bottle
wide-mouth bottle
包装
pack of 12 ea
メーカー/製品名
Corning 1300P-1LW
H × 外径
146 mm × 58 mm
キャパシティ
1 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Corning® reusable bottles are manufactured from low-density polyethylene (LDPE).
- Features a wide mouth for easy transferring of samples.
- Polypropylene cap and dispensing tube optimize backflow of the solution.
- Unique design allows minimal turbulence of liquid in the bottle.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)