物質
clear bottle
high-density polyethylene cap
polystyrene bottle
round bottle
wide-mouth bottle
無菌性
sterile
特徴
cap
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Corning 11665
内径
1/8 in.
ボトルW × L
94 mm × 138 mm
ボトルネック直径
~42 mm
キャパシティ
500 mL
ポアサイズ
0.2 μm
フィッティング
male Luer for lock
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Corning® storage bottles, polystyrene are available as closed system solutions.
- Supplied as individually double-bagged and preassembled.
- Of two ports, One port ends in a 0.2 μm filter, and the other port is chemically resistant, heat sealable flexible tubing, ending in a Male Luer Lock.
- The dip tube reaches the bottom of the flask for easy aseptic transfer of liquid handling processes.
- Made from optically clear polystyrene.
- Sterilized to SAL 10-6.
- Non-Pyrogenic and does not contain materials of animal origin.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)