詳細
HPLC装置への溶媒の直接注入、または単純な圧力の移動に使用します。10フィートのPFA製チューブが付属します。2 L容または4 L容のボトルでのご使用にはGL-45ボトルアダプターが必要になります。
法的情報
VerSA-Flow is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z543845-1EA | 4061833305409 |