Merck
CLS11405
Corning® Erlenmeyer flask, with aseptic connector
volume 125 mL, I.D. 1/8 in., sterile
別名:
Glass Erlenmeyer flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.43
物質
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
詳細
plain
無菌性
sterile
特徴
cap: no
C-Flex tubing
包装
case of 6
メーカー/製品名
Corning 11405
内径
1/8 in.
キャパシティ
125 mL
容量
125 mL
フィッティング
male luer lock
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
  • An aseptic transfer cap is preassembled on an optically clear polycarbonate flask
  • Graduated for better accuracy
  • Cap is made of flexible tubing that is heat-sealable and chemically resistant with male luer lok disconnect
  • Gamma-radiation sterilized
  • When adding or removing medium and cells, this flask enhances the productivity of the shaker culture operation
  • Nonpyrogenic
その他情報
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)