Merck
CLS10024
Corning® CellBIND® 表面ハイパーフラスコ® 細胞培養容器
surface area 1720 cm2, designed for use in cell culture automated platforms, bag of 4, case of 24
別名:
Corning 細胞培養フラスコ, 細胞培養フラスコ, 細胞培養容器, 組織培養フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NA.75
物質
cap (plug seal)
flat cap
polystyrene
rectangular bottom flask
rectangular flask
straight neck
詳細
Disposable, intended for one-time use only
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
cap
graduations: no
包装
case of 24
bag of 4
メーカー/製品名
Corning 10024
最大容量
560 mL
表面積
1720 cm2
有効容積
560 mL
結合型
CellBIND® surface
適合性
designed for use in cell culture automated platforms
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The High Yield PERformance Flask (HYPERFlask)細胞培養容器には、ポリスチレンの気体透過性表面上に1720 cm2の増殖エリアがあります。最適な細胞付着用に処理され、ガンマ滅菌済みです。バーコード付き、Cell Culture Automation Platformsでの使用に互換性があります。真直ぐな口につける、ライナー付き穴なしキャップは増殖培地を満たすためにデザインされています。
USPクラスVI認定材料を使用:クラス 100,000認定クリーンルームで成形、組み立て
滅菌済み:ガンマ線照射により無菌性保証水準(SAL)10-6まで滅菌
クリーンルームで包装:各包装は二重包装
画期的な 10層デザイン:ポリスチレン製の増殖表面を10枚積層し、相互に結合
最適な増殖性能:Corningの表面処理技術「CellBIND」によりポリスチレン層に気体透過性を付与。優れた細胞接着性と増殖性能を達成
高い細胞回収量:10倍の回収量による高い生産性と容量
高速培養、省スペース:従来の 175 cm2容フラスコ 10本に相当する培養を1本で実現することで、処理時間を短縮し、インキュベーター内のスペースも節約
法的情報
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
HYPERFlask is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)