Merck
CLLS1009
Sigma-Aldrich
SW48細胞PTEN -/-
Human female colon, colorectal adenocarcinoma
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
NACRES:
NA.81
由来生物:
human female colon (Source Disease: Colorectal adenocarcinoma)
製品名
SW48細胞PTEN -/-,
由来生物
human female colon (Source Disease: Colorectal adenocarcinoma)
品質水準
OMIMアクセッション番号
保管温度
−196°C
遺伝子情報
human ... PTEN(5728)
詳細
SW48細胞PTEN -/-は、ヒトコーカサス人女性(82歳)由来の結腸直腸腺癌(上皮細胞)で、ZFNノックアウト改変を有します。
アプリケーション
この細胞株用の基本培地はDMEM(カタログ番号D5671)完全増殖培地を作成するには、以下の成分を基本培地に添加してください:ウシ胎仔血清(カタログ番号F4135)最終濃度(v/v)10%、ピルビン酸ナトリウム(カタログ番号S8636)最終濃度1 mM、L-グルタミン(カタログ番号G7513)最終濃度2mM。
バイアルを37°Cのウォーターバス中で、バイアルキャップが水中に入らないようにしながら、約2分間穏やかに撹拌することによって、すみやかに融解させます。70%エタノールで洗浄し、培地9 mLを添加して125×gで遠心します(5~7分間)。完全培地に再懸濁し、5% CO2雰囲気下で37°Cでインキュベーションします。
培地を週1~2回交換して再生させてください。
細胞凍結培地はDMSO 1X(カタログ番号C6164)
継代培養比:約1:2~1:6
特徴および利点
このSW48細胞は接着性があり、倍加時間は約35時間です。
染色体 10q23.3のジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)ノックアウト
品質
マイコプラズマ、無菌性、凍結後生存率、細胞系統同定のための短い反復配列(STR)分析、細胞系統種確認のためのPCRアッセイテスト済み。
免責事項
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • SW48 Cells PTEN -/- 1 vial
  • SW48 Control Cells 1 vial
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
We have applied our revolutionary CompoZr Zinc Finger Nuclease technology to create an unparalleled range of genetically modified mammalian cell lines for use in areas, such as target validation, drug discovery and drug development.