製品名
Hepa-E1, 99072812
由来生物
eel liver
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast-like
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Eel liver
細胞株の説明
The hepatocyte cell line Hepa-E1 was derived from water eel. The cells show no contact inhibition and have been reported to show apoptosis in the presence of actinomycin D, humic acid or TGF-β 1. Normal culture conditions are at 26-28°C, but maintenance at 4°C for up to 400 days was described as well.
培地
E-RDF (Kyokuto Pharmaceuticals)+ 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:4 to 1:8 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA 26-28°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)