Merck
PE/CA-PJ41 (clone D2)
98020207, human oral squamous epithelium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物:
human mouth (oral)
成長モード:
Adherent
核型:
Not specified
形態:
Epithelial
製品:
Not specified
受容体:
Not specified
関連疾患:
cancer
製品名
PE/CA-PJ41 (clone D2), 98020207
由来生物
human mouth (oral)
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human oral squamous cell carcinoma
細胞株の説明
PE/CA-PJ41 (clone D2) has been derived from the oral squamous epithelium of a 67 year old female patient. The cell line, also known as Plaepi 41, has been shown to express cytokeratin.
アプリケーション
Cancer Studies
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11,13
D13S317: 11,12
D16S539: 11,13
D5S818: 12
D7S820: 9,11
THO1: 7
TPOX: 8
vWA: 15,19
培地
IDMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:8 i.e. seeding at 1-4 x 10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)