製品名
LBRM TG6, 96020937
由来生物
mouse lymph
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse Lymphoma Radiation-induced
細胞株の説明
The LBRM TG6 line was derived from the LBRM 33 T cell lymphoma. The cells produce IL-2 in response to IL-1 and PHA. These cells can be used to measure IL-1 activity in a very rapid sensitive assay. Mouse strain: B10.BR.
培地
IDMEM + 2mM Glutamine + 0.02 mM 2-mercaptoethanol + 10% foetal bovine serum (FBS).
継代と培養方法
Maintain cultures between 200,000 to 1,000,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)